Key Documents
536563
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H10N2 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
159.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
광학 활성
[α]20/D −1.8°, c = 1 in H2O
mp
340 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.Cl.N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2.2ClH/c5-4-1-2-6-3-4;;/h4,6H,1-3,5H2;2*1H/t4-;;/m1../s1
InChI key
NJPNCMOUEXEGBL-RZFWHQLPSA-N
호환 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)