주요 문서
536474
Sigma-Aldrich
N-Z-D-Alaninol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2O2CNHCH(CH3)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
209.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
98%
양식
powder or crystals
광학 활성
[α]20/D +5.5°, c = 2 in ethanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
white
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
C[C@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-9(7-13)12-11(14)15-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,13H,7-8H2,1H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
InChI key
AFPHMHSLDRPUSM-SECBINFHSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)