주요 문서
536393
Sigma-Aldrich
4,4′-Dinitrodiphenyl ether
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩66,584
₩66,584
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩66,584
About This Item
Linear Formula:
(NO2C6H4)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
260.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩66,584
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
mp
140-145 °C (lit.)
작용기
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H8N2O5/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H
InChI key
MWAGUKZCDDRDCS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
J P Seiler
Carcinogenesis, 6(12), 1811-1813 (1985-12-01)
The results of Salmonella mutagenicity tests with the herbicide nitrofen (2,4-dichlorophenyl-4-nitrophenyl ether, CAS 1836-75-5) reported in the literature seem to vary according to source or lot of the technical product. This behaviour could be reproduced in our experiments, and it