주요 문서
536059
Sigma-Aldrich
4,5-Diphenyl-2-methylthiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩1,545,135
₩1,545,135
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩1,545,135
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H13NS
CAS Number:
Molecular Weight:
251.35
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩1,545,135
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
mp
44-50 °C (lit.)
작용기
phenyl
SMILES string
Cc1nc(-c2ccccc2)c(s1)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H13NS/c1-12-17-15(13-8-4-2-5-9-13)16(18-12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
InChI key
ZFYWCVZNRMSXBT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)