주요 문서
536016
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
143.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
51-54 °C (lit.)
SMILES string
OCc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H6ClNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-3,9H,4H2
InChI key
GOXYBEXWMJZLJB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Toshio Mori et al.
Journal of hazardous materials, 402, 123831-123831 (2020-12-02)
We previously identified a cytochrome P450 (CYP) derived from the white-rot fungus Phanerochaete chrysosporium as involved in degradation of acetamiprid, a neonicotinoid (NEO) insecticide. In the present study, we investigated biodegradation of other NEOs by P. chrysosporium, and attempted to