주요 문서
535656
Sigma-Aldrich
2-Chloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H8ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
205.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
138-141 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1cc2cccc(C)c2nc1Cl
InChI
1S/C11H8ClNO/c1-7-3-2-4-8-5-9(6-14)11(12)13-10(7)8/h2-6H,1H3
InChI key
YPBRSXNRWFUUOE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)