주요 문서
534447
Sigma-Aldrich
1,3,5,7,9,11-Octaisobutyltetracyclo[7.3.3.15,11]octasiloxane-endo-3,7-diol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H74O13Si8
CAS Number:
Molecular Weight:
891.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
분석
97%
mp
85-89 °C (lit.)
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)