주요 문서
534366
Sigma-Aldrich
(1′R,3R)-(+)-1-(1′-Phenylethyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H15NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
233.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +103°, c = 1 in NaOH
mp
210-213 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
phenyl
SMILES string
C[C@@H](N1C[C@@H](CC1=O)C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)14-8-11(13(16)17)7-12(14)15/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,16,17)/t9-,11-/m1/s1
InChI key
CFGKWSDAMXTRHE-MWLCHTKSSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)