주요 문서
534196
Sigma-Aldrich
4,4′-Dichloro-3-nitrobenzophenone
97%
동의어(들):
(4-Chloro-3-nitro-phenyl)-(4-chloro-phenyl)-methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4COC6H3(Cl)NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
296.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
86-90 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H7Cl2NO3/c14-10-4-1-8(2-5-10)13(17)9-3-6-11(15)12(7-9)16(18)19/h1-7H
InChI key
ZUFPZMPLEYZRJG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)