Key Documents
534129
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7BrN2S
CAS Number:
Molecular Weight:
255.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
183-187 °C (lit.)
SMILES string
Nc1nc(cs1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H7BrN2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,(H2,11,12)
InChI key
ZBRNKOLWXWMLTA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)