주요 문서
533874
Sigma-Aldrich
Bromoiodomethane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩369,156
₩369,156
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩369,156
About This Item
Linear Formula:
BrCH2I
CAS Number:
Molecular Weight:
220.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩369,156
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
포함
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.6382 (lit.)
bp
138-141 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
iodo
SMILES string
BrCI
InChI
1S/CH2BrI/c2-1-3/h1H2
InChI key
TUDWMIUPYRKEFN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for:
  • Carbene insertion reactions
  • Ultrafast photodissociation
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Nicholas J Lodge et al.
Nuclear medicine and biology, 41(6), 524-535 (2014-05-06)
A radioligand for measuring the density of corticotropin-releasing factor subtype-1 receptors (CRF1 receptors) in living animal and human brain with positron emission tomography (PET) would be a useful tool for neuropsychiatric investigations and the development of drugs intended to interact