주요 문서
533807
Sigma-Aldrich
4-Ethylanisole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5C6H4OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
136.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
84 °C/6 mmHg (lit.)
density
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc(OC)cc1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
174.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
79.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)