문서
533645
Sigma-Aldrich
2,2′-Difluorobiphenyl
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4C6H4F
CAS Number:
Molecular Weight:
190.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
117-121 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccccc1-c2ccccc2F
InChI
1S/C12H8F2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
InChI key
PXFIPIAXFGAEMJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable