Key Documents
533122
Sigma-Aldrich
N-Z-L-Serine benzyl ester
97%
동의어(들):
N-Cbz-L-serine benzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
329.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +5°, c = 1 in chloroform
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
83-86 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
OC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H19NO5/c20-11-16(17(21)23-12-14-7-3-1-4-8-14)19-18(22)24-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,20H,11-13H2,(H,19,22)/t16-/m0/s1
InChI key
MHHDPGHZHFJLBZ-INIZCTEOSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)