주요 문서
533106
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Z-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OCONH(CH2)2CH(OH)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
253.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +10°, c = 1 in chloroform
mp
75-78 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H](CCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO5/c14-10(11(15)16)6-7-13-12(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,14H,6-8H2,(H,13,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI key
ULKOBRDRCYROKY-JTQLQIEISA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)