주요 문서
532665
Sigma-Aldrich
(4aR)-trans-5-(1,5,5,8aS-Tetramethyl-2-methylenedecahydro-1-naphthalenyl)-(3R)-methyl-1-penten-3-ol
98%
동의어(들):
Manool
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H34O
CAS Number:
Molecular Weight:
290.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +27°, c = 1 in chloroform
mp
49-52 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CCC[C@]2(C)[C@@H](CC[C@@](C)(O)C=C)C(=C)CC[C@@H]12
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)