주요 문서
532525
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1,1-Trifluoroheptan-2-ol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH(OH)CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
170.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
bp
151 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC[C@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H13F3O/c1-2-3-4-5-6(11)7(8,9)10/h6,11H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
InChI key
YFVHSPAONQXAIB-LURJTMIESA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)