주요 문서
531626
Sigma-Aldrich
Ethoxytrichlorosilane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OSiCl3
CAS Number:
Molecular Weight:
183.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
분석
97%
bp
35 °C/60 mmHg (lit.)
density
1.263 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl3OSi/c1-2-6-7(3,4)5/h2H2,1H3
InChI key
SELBPKHVKHQTIB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)