분석
97%
mp
289-293 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
QSPCOYVUYYFWAU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable