주요 문서
531030
Sigma-Aldrich
Tris(4-tert-butylphenyl)sulfonium triflate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
동의어(들):
Tris(4-tert-butylphenyl)sulfonium trifluoromethanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)3CC6H4]3SCF3SO3
CAS Number:
Molecular Weight:
580.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
electronic grade
설명
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
분석
≥99% trace metals basis
mp
250-253 °C (lit.)
solubility
PGMEA: <1%
γ-butyrolactone: ~25%
ethyl lactate: ~5%
λmax
201 nm
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc(cc1)[S+](c2ccc(cc2)C(C)(C)C)c3ccc(cc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H39S.CHF3O3S/c1-28(2,3)22-10-16-25(17-11-22)31(26-18-12-23(13-19-26)29(4,5)6)27-20-14-24(15-21-27)30(7,8)9;2-1(3,4)8(5,6)7/h10-21H,1-9H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
HHMQUQRJNPTPAJ-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)