주요 문서
530824
Sigma-Aldrich
2-Benzylphenyl isocyanate
97%
동의어(들):
2′-Benzylphenyl isocyanate, 2′-Isocyanatodiphenylmethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2C6H4NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
209.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
refractive index
n20/D 1.591 (lit.)
bp
309 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C=Nc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11NO/c16-11-15-14-9-5-4-8-13(14)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
InChI key
GLYMYAJKKMZFQT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)