주요 문서
530816
Sigma-Aldrich
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]pyrrolidin-2,5-dione
동의어(들):
1-[[[2-(Trimethylsilyl)ethoxy]carbonyl]oxy]pyrrolidin-2,5-dione, 1-[[[2-(Trimethylsilyl)ethoxy]carbonyl]oxy]pyrrolidine-2,5-dione, 1-[[[[2-(Trimethylsilyl)ethyl]oxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl [2-(trimethylsilyl)ethyl] carbonate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate, N-[[[(2-Trimethylsilylethyl)oxy]carbonyl]oxy]succinimide, N-[[[2-(Trimethylsilyl)ethoxy]carbonyl]oxy]succinimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩74,298
10 G
₩331,601
₩74,298
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩74,298
10 G
₩331,601
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17NO5Si
CAS Number:
Molecular Weight:
259.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩74,298
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
mp
83-88 °C (lit.)
작용기
imide
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C10H17NO5Si/c1-17(2,3)7-6-15-10(14)16-11-8(12)4-5-9(11)13/h4-7H2,1-3H3
InChI key
FLDNDAMSCINJDX-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]pyrrolidin-2,5-dione (Teoc-OSu) is a silicon-based reagent that can be prepared from 2-trimethylsilylethyl carbonochloridite and N-hydroxysuccinimide.[1]
애플리케이션
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]pyrrolidin-2,5-dione (Teoc-OSu) may be used as an acylating reagent to produce Teoc-amino acid derivatives.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and evaluation of novel activated mixed carbonate reagents for the introduction of the 2-(trimethylsilyl) ethoxycarbonyl (Teoc)-protecting group.
Shute RE and Rich DH
Synthesis, 1987(04 ), 346-349 (1987)