주요 문서
530166
Sigma-Aldrich
N-Z-S-phenyl-L-cysteine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H17NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
331.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −55°, c = 2 in ethanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
94-97 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)[C@H](CSc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO4S/c19-16(20)15(12-23-14-9-5-2-6-10-14)18-17(21)22-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
InChI key
ISBOGFMUFMJWEP-HNNXBMFYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)