529907
(E)-1-Pentene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
동의어(들):
1-[cis-1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)] pentene, 2,2′-[(1Z)-1-Propyl-1,2-ethenediyl]bis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane]
About This Item
추천 제품
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
301-303 °C (lit.)
density
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC\C(=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H32B2O4/c1-10-11-13(19-22-16(6,7)17(8,9)23-19)12-18-20-14(2,3)15(4,5)21-18/h12H,10-11H2,1-9H3/b13-12-
InChI key
MXQDNQSRLNMUOP-SEYXRHQNSA-N
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
169.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76.1 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터