주요 문서
529788
Sigma-Aldrich
Scandium(III) nitrate hydrate
99.999% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Sc(NO3)3·xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
230.97 (anhydrous basis)
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석:
99.999% trace metals basis
양식:
solid
분석
99.999% trace metals basis
양식
solid
불순물
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.[H]O[H].[Sc]
InChI
1S/3CH3NO3.H2O.Sc/c3*1-5-2(3)4;;/h3*1H3;1H2;
InChI key
QXEUKQIDJOLTAC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame over circle
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Ox. Sol. 2
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)