주요 문서
529362
Sigma-Aldrich
Magnesium nitrate hexahydrate
≥99.999%
동의어(들):
Magnesium dinitrate hexahydrate, Magnesium nitrate hexahydrate (Mg(NO3)2 .6H2O)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Mg(NO3)2 · 6H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
256.41
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
vapor density
6 (vs air)
분석
≥99.999%
형태
solid
mp
89 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI key
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)