주요 문서
528498
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩204,320
₩204,320
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩204,320
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
166.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩204,320
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
mp
136-140 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
CCOc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
DTFQMPQJMDEWKJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-Ethoxybenzoic acid is a xenobiotic compound.[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Katsushi Amano et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 174(9), 5874-5883 (2005-04-23)
Emerging evidence has suggested environmental factors as causative agents in the pathogenesis of primary biliary cirrhosis (PBC). We have hypothesized that in PBC the lipoyl domain of the immunodominant E2 component of pyruvate dehydrogenase (PDC-E2) is replaced by a chemical