주요 문서
528269
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1,3-benzenedimethanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H3(CH2OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
168.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
67-71 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(CO)cc(CO)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-12-9-3-7(5-10)2-8(4-9)6-11/h2-4,10-11H,5-6H2,1H3
InChI key
QFWVNEBRTUUHIE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)