주요 문서
528196
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-mercaptobenzoic acid
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩260,449
₩260,449
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩260,449
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(SH)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
172.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩260,449
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
mp
137-142 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cc(F)ccc1S
InChI
1S/C7H5FO2S/c8-4-1-2-6(11)5(3-4)7(9)10/h1-3,11H,(H,9,10)
InChI key
WSOZOINWBSJTER-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
5-Fluoro-2-mercaptobenzoic acid (5-fluoro-2-sulfanylbenzoic acid) is an aryl fluorinated building block.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)