주요 문서
527823
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trimethylbenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3C6H2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
145.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
57-61 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(cc1C)C#N
InChI
1S/C10H11N/c1-7-4-9(3)10(6-11)5-8(7)2/h4-5H,1-3H3
InChI key
VTCFOBGVVUVYHP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,4,5-Trimethylbenzonitrile may be used as a probe to locate the Co2+ and dimers [Co-O-Co]2+ in the Co-Na-MOR and Co-H-MOR (MOR = a zeolite].[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Location of Isolated Co2+ and [Co- O- Co]2+ in Co-MOR as Investigated by Means of FTIR with Acetonitrile and 2, 4, 5-Trimethylbenzonitrile as Probe Molecules.
Pietrogiacomi D, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114(41), 17812-17818 (2010)