주요 문서
527777
Sigma-Aldrich
4-Butylbenzonitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3C6H4CN
CAS Number:
Molecular Weight:
159.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.515 (lit.)
bp
132-133 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C11H13N/c1-2-3-4-10-5-7-11(9-12)8-6-10/h5-8H,2-4H2,1H3
InChI key
KGZNJCXNPLUEQS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-Butylbenzonitrile can be prepared from 4-(but-3-enyl)benzonitrile.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
143.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Baird MS, et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 322-322 (2014)