주요 문서
527238
Sigma-Aldrich
Bis(N,N,N′,N′-tetramethyl-L-tartaramide glycolato)diboron
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H28B2N4O8
CAS Number:
Molecular Weight:
426.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
광학 활성
[α]20/D +144°, c = 1 in chloroform
mp
144-148 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(=O)[C@@H]1OB(O[C@H]1C(=O)N(C)C)B2O[C@H]([C@@H](O2)C(=O)N(C)C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C16H28B2N4O8/c1-19(2)13(23)9-10(14(24)20(3)4)28-17(27-9)18-29-11(15(25)21(5)6)12(30-18)16(26)22(7)8/h9-12H,1-8H3/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
InChI key
LANVQSVBEALBNB-DDHJBXDOSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)