주요 문서
526401
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CF3)2C6H3CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
242.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
172 °C (lit.)
density
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-2-1-5(4-16)7(3-6)9(13,14)15/h1-4H
InChI key
DLRCWXOCZIUZBS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde is an organic building block.
애플리케이션
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used to synthesize 2,2-diamino enol.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68.3 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Umpolung by N-heterocyclic carbenes: generation and reactivity of the elusive 2,2-diamino enols (Breslow intermediates).
Albrecht Berkessel et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(49), 12370-12374 (2012-10-20)