주요 문서
526150
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,3-Dibenzyloxy-1-propanol
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2O(CH2)3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
272.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
광학 활성
[α]20/D −18°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.552 (lit.)
bp
153-156 °C/0.4 mmHg (lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@@H](COCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O3/c18-11-17(20-13-16-9-5-2-6-10-16)14-19-12-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17-18H,11-14H2/t17-/m0/s1
InChI key
FBDGHDWQYGJZQU-KRWDZBQOSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)