주요 문서
525308
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenyl isothiocyanate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3NCS
CAS Number:
Molecular Weight:
171.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
refractive index
n20/D 1.593 (lit.)
bp
201-204 °C (lit.)
density
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cc(F)cc(c1)N=C=S
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)