주요 문서
524352
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-α-D-glucopyranosyl trichloroacetimidate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H36Cl3NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
685.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
광학 활성
[α]20/D +58, c = 0.4 in chloroform
mp
69-74 °C (lit.)
작용기
chloro
ether
phenyl
저장 온도
−20°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(=N)O[C@H]1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C36H36Cl3NO6/c37-36(38,39)35(40)46-34-33(44-24-29-19-11-4-12-20-29)32(43-23-28-17-9-3-10-18-28)31(42-22-27-15-7-2-8-16-27)30(45-34)25-41-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-34,40H,21-25H2/t30-,31-,32+,33-,34-/m1/s1
InChI key
LMICALCPRSCSMO-BGSSSCFASA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)