주요 문서
523712
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(−)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(NH2)CH(C6H5)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
213.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −7°, c = 0.6 in ethanol
mp
140-144 °C (lit.)
SMILES string
N[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)