문서
523089
Sigma-Aldrich
3-Vinylbenzoic acid
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHC6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
148.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
96%
형태
solid
mp
91-95 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
InChI key
VWXZFDWVWMQRQR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1