주요 문서
522961
Sigma-Aldrich
Dinonylnaphthalenesulfonic acid solution
50 wt. % in heptane
동의어(들):
DNNSA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C9H19)2C10H5SO3H
CAS Number:
Molecular Weight:
460.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
농도
50 wt. % in heptane
refractive index
n20/D 1.465
bp
94-99 °C
solubility
H2O: insoluble
alcohols, glycol ethers, glycols, esters, ketones, aromatic and aliphatic hydrocarbons: soluble
density
0.852 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCCCCc1ccc2cc(CCCCCCCCC)cc(c2c1)S(O)(=O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Dopant for conducting polymers hydrophobic acid catalyst for amino cross-linked coatings
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)