주요 문서
522457
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-nitrobenzisothiazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩90,335
₩90,335
출고 가능일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩90,335
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
195.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩90,335
출고 가능일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
분석
97%
mp
250 °C (dec.) (lit.)
작용기
nitro
SMILES string
Nc1nsc2ccc(cc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O2S/c8-7-5-3-4(10(11)12)1-2-6(5)13-9-7/h1-3H,(H2,8,9)
InChI key
LDTCWISGJYTXDC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-Amino-5-nitrobenzisothiazole forms 1:1 complex with β-cyclodextrin (β-CDx). Structural and photoprototropic features of this complex have been investigated.[1][2]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)