주요 문서
522422
Sigma-Aldrich
N-Vinylacetamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CONHCH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
85.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
분석
97%
mp
51-54 °C (lit.)
solubility
water and various organic solvents: soluble
SMILES string
CC(=O)NC=C
특징 및 장점
Nonionic monomer
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)