주요 문서
522228
Sigma-Aldrich
1,2-Ethanediylbis(methylsilane)
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3SiH2CH2CH2SiH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
118.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
95-96 °C (lit.)
density
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[SiH2]CC[SiH2]C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)