주요 문서
521914
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-4-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-2-butanone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H3(NO2)CH(OH)CH2COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
239.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
97-100 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1C(O)CC(C)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H13NO5/c1-7(13)5-10(14)9-6-8(12(15)16)3-4-11(9)17-2/h3-4,6,10,14H,5H2,1-2H3
InChI key
MKTFIKYMHQLEDD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-Hydroxy-4-(2-methoxy-5- nitrophenyl)-2-butanone is an organic building block.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)