주요 문서
521884
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-1-naphthaleneboronic acid
동의어(들):
2-Ethoxy-1-naphthylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC10H6B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
216.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
102-106 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc2ccccc2c1B(O)O
InChI
1S/C12H13BO3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8,14-15H,2H2,1H3
InChI key
QUDVXFWSKXUSMY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)