Key Documents
521515
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetramethylphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H(CH3)4B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
178.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
145-148 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(C)c(B(O)O)c1C
InChI
1S/C10H15BO2/c1-6-5-7(2)9(4)10(8(6)3)11(12)13/h5,12-13H,1-4H3
InChI key
BCMVUEOVWMZJBS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Contains varying amounts of anhydride.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)