주요 문서
521450
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
≥95%
동의어(들):
(4-Methylnaphth-1-yl)boronic acid, 4-Methyl-1-naphthalenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C10H6B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
186.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
≥95%
mp
229-235 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(B(O)O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H11BO2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7,13-14H,1H3
InChI key
JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
Suzuki-Miyaura coupling
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)