주요 문서
521191
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-4-methoxy-2-methylbenzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩172,753
5 G
₩432,086
₩172,753
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩172,753
5 G
₩432,086
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H3(CH3)C≡CH
CAS Number:
Molecular Weight:
146.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩172,753
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
30-34 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(C#C)c(C)c1
InChI
1S/C10H10O/c1-4-9-5-6-10(11-3)7-8(9)2/h1,5-7H,2-3H3
InChI key
IETBNYUYILAKFK-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1-Ethynyl-4-methoxy-2-methylbenzene is an aromatic acetylene derivative.[1] Its reaction with 2-diazo-5,5-dimethylcyclohexanedione (diazodimedone) has been reported to afford cycloadducts.[2]
애플리케이션
1-Ethynyl-4-methoxy-2-methylbenzene may be used in the preparation of 5-chloro-3-[(4-methoxy-2-methylphenyl)ethynyl]pyridin-2-amine.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
201.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Regioselective Synthesis of Highly Functionalized Furans Through the RuII-Catalyzed [3+ 2] Cycloaddition of Diazodicarbonyl Compounds.
Xia L and Yong RL.
European Journal of Organic Chemistry, 16, 3430-3442 (2014)
The acid-catalysed synthesis of 7-azaindoles from 3-alkynyl-2-aminopyridines and their antimicrobial activity.
Leboho TC, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 12(2), 307-315 (2014)