주요 문서
520136
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) molybdate
99.9%
동의어(들):
Bismuth molybdenum oxide, Molybdic acid bismuth(III) salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Bi2(MoO4)3
CAS Number:
Molecular Weight:
897.77
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99.9%
반응 적합성
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O=[Bi]O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3Mo.12O
InChI key
NJCRYJVCAARZQB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Catalyst for:
  • Oxidative dehydrogenation
  • Oxidation of propene to acrolein
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)