주요 문서
520012
Sigma-Aldrich
1,3-Dicyclohexyl-1,1,3,3-tetrakis(dimethylvinylsilyloxy)disiloxane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[[H2C=CHSi(CH3)2O]2Si(C6H11)]2O
CAS Number:
Molecular Weight:
643.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
refractive index
n20/D 1.4710 (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(O[Si](O[Si](C)(C)C=C)(O[Si](O[Si](C)(C)C=C)(O[Si](C)(C)C=C)C1CCCCC1)C2CCCCC2)C=C
InChI
1S/C28H58O5Si6/c1-13-34(5,6)29-38(30-35(7,8)14-2,27-23-19-17-20-24-27)33-39(31-36(9,10)15-3,32-37(11,12)16-4)28-25-21-18-22-26-28/h13-16,27-28H,1-4,17-26H2,5-12H3
InChI key
DUHRTKROMQPNOO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)