주요 문서
519677
Sigma-Aldrich
Methyl 2-pyrazinecarboxylate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
138.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
57-61 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-10-6(9)5-4-7-2-3-8-5/h2-4H,1H3
InChI key
TWIIRMSFZNYMQE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and Antitubercular Evaluation of N-Arylpyrazine and N, N'-Alkyl-diylpyrazine-2-carboxamide Derivatives.
Bispo MLF, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 49(6), 1317-1322 (2012)
Structure vs. reactivity in quinoxalinecarboxylic acids and esters.
Gum Jr WF and Joullie MM.
The Journal of Organic Chemistry, 30(11), 3982-3985 (1965)